Wichtige Dokumente
462063
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidin-4-carboxaldehyd
95%
Synonym(e):
(+)-N-Boc-N,O-isopropyliden-D-serinal, tert.-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidincarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]23/D +90°, c = 1 in chloroform
Verunreinigungen
<6% methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate (CAS 95715-87-0)
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
67 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
SMILES String
[H]C(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
InChIKey
PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?