712728
N-Tosylaziridin
98%
Synonym(e):
N-(p-Toluolsulfonyl)-aziridin, N-(p-Tolylsulfonyl)-aziridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
98%
Form
crystals
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?