Merck
135259
Sigma-Aldrich
(3-Brompropyl)triphenylphosphoniumbromid
98%
Synonym(e):
NSC 84074
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)3P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
phosphine
SMILES String
[Br-].BrCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21BrP.BrH/c22-17-10-18-23(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZAHUZZUGJRPGKW-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant involved in:
  • Synthesis of functionalized polyurethanes using cationic ring-opening polymerization and click chemistry
  • Semipinacol rearrangement and direct arylation
  • Olefination of benzaldehydes
  • C-H activation / cycloisomerization
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Cycloisomerizations of bromodienes and enynes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E W Czerwinski et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 10), 1862-1864 (1988-10-15)
C21H21BrP+.Br-, Mr = 464.2, monoclinic, P2(1)/c, a = 11.165(2), b = 10.160(2), c = 17.614(3)A, beta = 104.99(1) degree, V = 1930.08 A3, Z = 4, Dx = 1.597 g cm-3, graphite-monochromatized Cu K alpha radiation, lambda = 1.5418 A
Global Trade Item Number
SKUGTIN
135259-100G
135259-25G4061833388990