Merck
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamin
98%, ≥97.5% (HPLC)
Synonym(e):
NbzONH2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.13
Beilstein:
1966666
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
InChIKey
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)