Merck
367478
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamin
95%
Synonym(e):
Aminoxy-tert.-butyldimethylsilan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CSi(CH3)2ONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.29
Beilstein:
2424306
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
bp
87-90 °C/40 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C6H17NOSi/c1-6(2,3)9(4,5)8-7/h7H2,1-5H3
InChIKey
SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamine) may be used to induce the cleavage, during solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solid supported synthesis of hydroxamic acids.
Golebiowski A and Klopfenstein S.
Tetrahedron Letters, 39(21), 3397-3400 (1998)