Wichtige Dokumente
711535
5-Iod-1,2,3-trimethoxy-benzol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
3,4,5-Trimethoxy-iodbenzol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11IO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.09
Beilstein:
1529690
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
lumps
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
COc1cc(I)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11IO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?