Wichtige Dokumente
709573
Desmethylracloprid
98% (CP)
Synonym(e):
Desmethylracloprid, 3,5-Dichlor-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)-methyl]-2,6-dihydroxybenzamid, O-Desmethylracloprid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
PET imaging: suitable
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1
InChIKey
DPQOMEPZWBXAMA-QMMMGPOBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?