Wichtige Dokumente
708925
N-[[2-(Diphenylphosphino)phenyl]methylen]-3-methyl-L-Valin Natriumsalz
95%
Synonym(e):
Na-tBu-DippAM
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (dec.)
SMILES String
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
InChIKey
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)