Merck
707740
Sigma-Aldrich
Essigsäure-2-13C-methylester
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH3COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
57-58 °C
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
COC([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1+1
InChIKey
KXKVLQRXCPHEJC-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
14.0 °F
Flammpunkt (°C)
-10 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)