Wichtige Dokumente
605905
Cholesteryl-octanoat-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCC[13C](=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)[C@H](CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C35H60O2/c1-7-8-9-10-11-15-33(36)37-28-20-22-34(5)27(24-28)16-17-29-31-19-18-30(26(4)14-12-13-25(2)3)35(31,6)23-21-32(29)34/h16,25-26,28-32H,7-15,17-24H2,1-6H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,35-/m1/s1/i33+1
InChIKey
SKLBBRQPVZDTNM-SPKDLXGUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)