Merck
705136
Sigma-Aldrich
Sucrose-(glucose-1-13C)
99 atom % 13C
Synonym(e):
α−D-Glucopyranosyl-1-13C β-D-fructofuranoside, β−D-Fructofuranosyl−α−D-glucopyranoside-1-13C, (+)-Saccharose-(glucose-1-13C)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC11H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.29
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@H]1O[13CH](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-FOZLIJCISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)