Wichtige Dokumente
605492
D-Mannit-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO13CH2[13CH(OH)]413CH2OH
Molekulargewicht:
188.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-CRWJSTOYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?