704288
Lanthan-Strontium-Kobalt-Ferrit
LSCF 6428
Synonym(e):
LCSF, Lanthanum strontium cobalt iron oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
4-8 m2/g
Partikelgröße
0.7-1.1 μm
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells