Wichtige Dokumente
637130
Nickel(II)-oxid
nanopowder, <50 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Nickel monooxide, Nickelous oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.8% trace metals basis
Form
nanopowder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
green to black
Partikelgröße
<50 nm (TEM)
Dichte
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.51 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChIKey
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Currently, magnetic nanoparticles (MNPs) are attracting a lot of attention because of the possibility of many novel applications, especially in biomedical research.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
637130-250G | 4061832723709 |
637130-100G | 4061838820556 |
637130-25G | 4061832723808 |