Wichtige Dokumente
703990
2-Brom-isonicotinsäure
97%
Synonym(e):
2-Brompyridin-4-Carboxylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?