Wichtige Dokumente
702846
Trimethylamin
anhydrous, cylinder, with 316SS needle valve, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.09 (vs air)
Dampfdruck
13.3 psi ( 21 °C)
Assay
99%
Form
cylinder
Selbstzündungstemp.
374 °F
Expl.-Gr.
11.6 %
bp
3-4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Dichte
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChIKey
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Compatible with the following:
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?