Wichtige Dokumente
701645
Polystyrol, Mono-Carboxy-Endgruppe
Mw ~200,000 by GPC
Synonym(e):
PS-COOH
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
Mw ~200,000 by GPC
mp (Schmelzpunkt)
106-112 °C
Löslichkeit
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?