Wichtige Dokumente
700452
α,α-Trehalose-1,1′-d2
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
α-D-Glucopyranosyl-1-d-α-D-glucopyranoside-1-d, D-Trehalose-1,1′-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@@]2([2H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D
InChIKey
HDTRYLNUVZCQOY-ZYLFEKHBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?