Wichtige Dokumente
699012
L-Ascorbic acid-3-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
L-Threoascorbic acid-3-13C, Antiscorbutic factor-3-13C, Vitamin C-3-13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=[13C]1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i3+1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-VZMNSLOISA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various foodstuffs. It is useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters. Vitamin C is also function as an antioxidant.
Anwendung
L-Ascorbic acid-3-13C (vitamin C-3-13C) is also known as L-threoascorbic acid-3-13C. This stable isotope internal standard is suitable for the quantitation of L-ascorbic acid in dietary supplements, fortified foods or biological fluids using a variety of testing applications.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Vitamin c
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)
First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: multifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment
International Journal of Paleopathology, 5(1), 63-71 (2014)