Merck
698032
Sigma-Aldrich
Phenylboronsäure-MIDAester
95%
Synonym(e):
6-Methyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChIKey
AISHCGVNWMRLOM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Excludes solvent of crystallization. May containup to 10 wt. % DMSO.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)