Wichtige Dokumente
697281
Tris(tert-butoxy)silanol
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
TBS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.998% trace metals basis (ICP)
Form
solid
bp
205-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)O[Si](O)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-10(2,3)14-17(13,15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h13H,1-9H3
InChIKey
HLDBBQREZCVBMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication