Merck
697176
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-Methylbenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
InChIKey
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)