Merck
642401
Sigma-Aldrich
3-Jod-4-Methylbenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
IC6H3(CH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
nitrile
SMILES String
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChIKey
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)