695882
PhDave-Phos
97%
Synonym(e):
2-Diphenylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)-biphenyl, PhDavePhos
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h3-20H,1-2H3
InChIKey
JGFXUYLYPITYGR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dialkylbiaryl phosphine ligand often used for Pd-catalyzed reactions in a range of contexts.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.