Merck
694959
Sigma-Aldrich
Anthracen
sublimed grade, ≥99%
Synonym(e):
Anthrazen, Paranaphthalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
Farbindexnummer:
10790
Beilstein:
1905429
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39011608
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
sublimed grade
Dampfdichte
6.15 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 145 °C)
Assay
≥99%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Verlust
0.5 wt. % loss on heating, 155°C (typical, TGA)
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
Energie der Orbitale
HOMO 5.7 eV 
LUMO 1.7 eV 
SMILES String
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChIKey
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
TGA/DSC Lot specific traces available upon request
Anwendung
Anthracen ist in einer Vielzahl von binären und ternären Mischungen aus Cyclohexanon, Ethylacetat und Methanol löslich.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hyunjung Lee et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10904-10915 (2012-09-26)
The tendency of a Hg(II) ion to strongly quench fluorescence of potential fluorescent sensors is explored. Fluorescence measurements show the expected order of the chelation-enhanced fluorescence (CHEF) effect of Zn(II) > Cd(II) > Hg(II) ~ Cu(II), which is interpreted as
Alina P Sergeeva et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 18065-18073 (2012-10-04)
Clusters of boron atoms exhibit intriguing size-dependent structures and chemical bonding that are different from bulk boron and may lead to new boron-based nanostructures. We report a combined photoelectron spectroscopic and ab initio study of the 22- and 23-atom boron
Dabin Shi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(2), 484-491 (2012-10-20)
A novel three-dimensional (3D) porous metal-organic framework, {[Cd(L)(H(2)O)]·3H(2)O}(∞) (1) (L-H(2) = 4,4'-(9,10-anthracenediyl)dibenzoic acid), was synthesized. 1 has a 3D framework formed by L connectors and the infinite {Cd(O(2)CR)(2)}(∞) secondary building units (SBUs). Compound 1 was characterized by IR spectroscopy, thermogravimetry
Payam Payamyar et al.
Chimia, 67(4), 283-285 (2013-08-24)
We describe the challenges involved with extending the limited lateral size of two-dimensional polymers (2DPs). An amphiphilic monomer with three-fold symmetry is chosen to form an ideally tessellated monolayer at the air/water interface. Anthracene [4+4] photo-dimerization is chosen as the
Yongshu Xie et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(94), 11513-11515 (2012-10-24)
2,2'-Dipyridylamine and anthracene units were linked to afford highly emissive compounds whose Cu(2+) ensembles were developed as effective fluorescence turn-on CN(-) probes.
Artikel
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.