Wichtige Dokumente
141062
Anthracen
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Anthrazen, Paranaphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.15 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 145 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder or flakes
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Farbe
blue-violet fluorescence
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C (lit.)
Löslichkeit
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
SMILES String
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChIKey
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
141062-100G | 4061838733863 |
141062-25G | 4061838733887 |
141062-10KG | |
141062-1G | 4061838733870 |
141062-1KG | |
141062-5KG |