Wichtige Dokumente
69493
Methyl-triphenylmethylether
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Methyl-tritylether, Trityl-methylether
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
InChIKey
IRMNIXXVOOMKKP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?