Merck
694622
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
590, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
QD, Quantum Dot-Halbleiter-Nanokristall
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Verfügbarkeit
not available in USA
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Partikelgröße
4.0 nm
bp
110 °C
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C
ε (Extinktionskoeffizient)
1.60 x 105 M-1cm-1
Fluoreszenz
λex 575 nm; λem 590 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Orange emitting quantum dot nanoparticles
Rechtliche Hinweise
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)