919063
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 540 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Fluoreszenz
FWHM 21-28 nm
λem 540 nm
, quantum yield ≥70
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)