Merck
694304
Sigma-Aldrich
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzoic-1-13C acid amide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC6H7NO
Molekulargewicht:
122.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
InChIKey
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)