Merck
491837
Sigma-Aldrich
Benzamid-α-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzamid-13C1 (carbonyl-13C)
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i7+1
InChIKey
KXDAEFPNCMNJSK-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)