Wichtige Dokumente
688150
2-Chlor-4-Phenylthiazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
Clc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6ClNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
PNWMACLGSAOQCI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)