Wichtige Dokumente
687820
Cyanursäure-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
1,3,5-Triazin-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazin-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>360 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)