708984
Ammelid-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
2-Amino-1,3,5-triazin-4,6-dion-13C3
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
320-330 °C (Sublimes)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
N[13C]1=N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
YSKUZVBSHIWEFK-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable