Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
687650
But-3-Enylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
But-1-en-4-boronsäure
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
84-90 °C
Funktionelle Gruppe
allyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
InChIKey
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Anwendung
Reactant for:
- Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)