Wichtige Dokumente
685747
4-(1-Aminoethyl)pyridin
95%
Synonym(e):
1-(4-Pyridyl)-ethylamin, 1-Pyridin-4-yl-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5347
Dichte
1.0190 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
InChIKey
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)