Wichtige Dokumente
A65409
3-Picolylamin
≥99%
Synonym(e):
3-Aminomethyl-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
73-74 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−21 °C (lit.)
Dichte
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1cccnc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
InChIKey
HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
100 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?