Wichtige Dokumente
684902
6-Brom-2-Pyridincarbonitril
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
InChIKey
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?