684090
2-Aminonicotinamid
97%
Synonym(e):
2-Aminopyridin-3-Carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
194-200 °C
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
NC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChIKey
HTPCDVLWYUXWQR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)