Wichtige Dokumente
683191
Chiralyst P280
Umicore, 95%
Synonym(e):
Dichlor(1,5-cyclooctadien)ruthenium(II), Polymer, 1,5-Cyclooctadien-ruthenium(II)-chlorid, Ruthenium(II)-chlorid 1,5-Cyclooctadien-Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES String
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.