Wichtige Dokumente
660019
1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
96%
Synonym(e):
1,3-Bis-(1-methylethyl)-1H-imidazolium-tetrafluoroborat, 1,3-Di-isopropyl-imidazol-2-ylidinium-tetrafluoroborat, N,N′-Di-isopropyl-imidazolium-tetrafluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
62-79 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;2-1(3,4)5/h5-9H,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
PSKQPXYUPOKHPY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.