Merck
678279
Sigma-Aldrich
4-Bromanilin-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-Bromobenzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-62 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
WDFQBORIUYODSI-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)