Wichtige Dokumente
676500
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)tetramer
Synonym(e):
Tetrachlorotetrakis(pentamethylcyclopentadienyl)tetraruthenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
276-278 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
InChIKey
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?