Merck
672289
Sigma-Aldrich
2,2-Dibenzyl-1,3-propandiol
≥97.0%
Synonym(e):
2,2-Bis-(phenylmethyl)-1,3,propandiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C
SMILES String
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
InChIKey
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPLC Analysis of Bisphenol A, Dimethylbisphenol A and Nonylphenol on Ascentis® Express RP-Amide (UV Detection)