Merck
671177
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium-methylcarbonat -Lösung
~50% in methanol: water (2:3)
Synonym(e):
Methyltributylammonium-methylcarbonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H33NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
~50% in methanol: water (2:3)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
COC([O-])=O.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C2H4O3/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-5-2(3)4/h5-13H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
ZKWSMHMGQLTZGI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Tributylmethylammonium methyl carbonate can be used in the preparation of counter-cation anionic monomers by reacting with 2-acrylamido-2- methylpropanesulfonic acid and acrylic acid.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F
Flammpunkt (°C)
57 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The use of CBILS© – Carbonate Based Ionic Liquid Synthesis – developed by the Austrian company proionic, offers one of the simplest, yet most elegant synthetic methods for the production of ionic liquids