Wichtige Dokumente
669296
3-Hexyn-2-ol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.447
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.9 °F
Flammpunkt (°C)
53.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?