Merck
630810
Sigma-Aldrich
2-Heptyn-1-ol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC#CCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
InChIKey
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup