Wichtige Dokumente
669024
Glycerin-13C3, d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
bio NMR: suitable
bp
182 °C
mp (Schmelzpunkt)
20 °C
Dichte
1.409 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com