Wichtige Dokumente
667218
Tri-1-Naphthylphosphin
97%
Synonym(e):
Tris-(1-naphthyl)-phosphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
261-265 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
c1ccc2c(cccc2c1)P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56
InChI
1S/C30H21P/c1-4-16-25-22(10-1)13-7-19-28(25)31(29-20-8-14-23-11-2-5-17-26(23)29)30-21-9-15-24-12-3-6-18-27(24)30/h1-21H
InChIKey
DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?