Merck
666726
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C3-methyl-ether
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Methoxy-2-(methyl-13C)propane-1,3-13C2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C2H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
Dichte
0.765 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
COC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.